2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC52480-10G PC52480-1G PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA 577 EUR
APOSPC52480-10G APOSPC52480-1G APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₉H₆F₆
MW: 228.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2385323-82-8