2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 292 EUR
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formule: C₆H₄Br₂F₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32691735
CAS nummer: 149757-22-2