2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5251-100MG PC5251-1G PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA 117 EUR
APOSPC5251-100MG APOSPC5251-1G APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501046
CAS nummer: 1159512-31-8