3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 512 EUR
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501045
CAS nummer: 1208718-46-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable