3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 246 EUR
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532490
CAS nummer: 72534-45-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable