4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52714-1G PC52714-250MG PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA 547 EUR
APOSPC52714-1G APOSPC52714-250MG APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733869
CAS nummer: 1780699-03-7