Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 389 EUR
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23707535
CAS nummer: 1427390-96-2