2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 166 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059374
CAS nummer: 766473-89-6