3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 789 EUR
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BCl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2304546-23-2