2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530002-1G PC530002-250MG
APOSPC530002-1GEA 214 EUR
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371994
CAS nummer: 266360-60-5