2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530003-1G PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA 210 EUR
APOSPC530003-1G APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371999
CAS nummer: 266360-61-6