2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 353 EUR
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372005
CAS nummer: 266360-62-7