(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530009-1G PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA 173 EUR
APOSPC530009-1G APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840459
CAS nummer: 151911-23-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable