4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53001-1G PC53001-5G PC53001-10G PC53001-25G
APOSPC53001-1GEA 250 EUR
APOSPC53001-1G APOSPC53001-5G APOSPC53001-10G APOSPC53001-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06660255
CAS nummer: 86256-18-0