Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 97.9 EUR
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427956
CAS nummer: 500789-04-8