4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530019-1G
PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA
658
EUR
APOSPC530019-1G
APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Formule:
C₁₄H₁₁FO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03426493 CAS nummer: 327107-49-3 |