(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 139 EUR
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Formule: C₇H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD18633001
CAS nummer: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III