4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 77.5 EUR
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Dichtheid: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10567022
CAS nummer: 130365-87-6