3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 704 EUR
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071794
CAS nummer: 1236862-38-6