1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530029-1G
PC530029-250MG
PC530029-500MG
APOSPC530029-1GEA
528
EUR
APOSPC530029-1G
APOSPC530029-250MG
APOSPC530029-500MG
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine
Formule:
C₁₇H₂₂FNO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05861568 CAS nummer: 644981-89-5 |