Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530030-1G PC530030-250MG PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA 876 EUR
APOSPC530030-1G APOSPC530030-250MG APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Formule: C₁₆H₁₉FN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264332
CAS nummer: 114926-41-9