7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-F)-OH
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 184 EUR
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264337
CAS nummer: 138514-97-3