6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Trp(6-F)-OH, (S)-2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530036-1G PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA 319 EUR
APOSPC530036-1G APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137731
CAS nummer: 19310-00-0