6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530037-1G PC530037-250MG PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA 986 EUR
APOSPC530037-1G APOSPC530037-250MG APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214432
CAS nummer: 108391-82-8