(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC530039-1G PC530039-250MG
APOSPC530039-1GEA 951 EUR
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253775
CAS nummer: 306281-86-7