b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530043-1G PC530043-250MG PC530043-500MG
APOSPC530043-1GEA 947 EUR
APOSPC530043-1G APOSPC530043-250MG APOSPC530043-500MG
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11213673
CAS nummer: 1094709-76-8