b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530045-1G PC530045-250MG PC530045-500MG
APOSPC530045-1GEA 789 EUR
APOSPC530045-1G APOSPC530045-250MG APOSPC530045-500MG
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01697331
CAS nummer: 35373-69-4