b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530048-1G PC530048-250MG PC530048-500MG
APOSPC530048-1GEA 789 EUR
APOSPC530048-1G APOSPC530048-250MG APOSPC530048-500MG
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17171139
CAS nummer: 218450-18-1