(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530050-1G PC530050-250MG PC530050-500MG
APOSPC530050-1GEA 876 EUR
APOSPC530050-1G APOSPC530050-250MG APOSPC530050-500MG
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214661
CAS nummer: 938462-26-1