(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 583 EUR
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214664
CAS nummer: 938462-29-4