4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 811 EUR
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28144979
CAS nummer: 203860-02-0