3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530054-1G PC530054-250MG PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA 164 EUR
APOSPC530054-1G APOSPC530054-250MG APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Formule: C₁₆H₂₄FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701381
CAS nummer: 1000053-23-5