3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 441 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09043718
CAS nummer: 748124-46-1