2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 526 EUR
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Formule: C₁₃H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971088
CAS nummer: 869945-30-2