2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 220 EUR
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839994
CAS nummer: 886363-40-2
UN: 1993
ADR: 3,III