Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53009-1G PC53009-5G PC53009-25G
APOSPC53009-1GEA 22 EUR
APOSPC53009-1G APOSPC53009-5G APOSPC53009-25G
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formule: C₄H₅F₃O₃
Kookpunt: 57…59 °C ( 120 mm Hg)
Vlampunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054295
CAS nummer: 156783-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III