2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 116 EUR
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formule: C₆H₇ClFN₃O
Smeltpunt: 148…151 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02629720
CAS nummer: 16255-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III