3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53015-1G PC53015-5G
APOSPC53015-1GEA 211 EUR
APOSPC53015-1G APOSPC53015-5G
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formule: C₇HBrF₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140547
CAS nummer: 844439-00-5