4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53017-1G PC53017-250MG PC53017-5G
APOSPC53017-1GEA 514 EUR
APOSPC53017-1G APOSPC53017-250MG APOSPC53017-5G
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976469
CAS nummer: 323578-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III