3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 292 EUR
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140548
CAS nummer: 1820649-92-0