3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 201 EUR
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140550
CAS nummer: 1702023-23-1