Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 65.8 EUR
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140551
CAS nummer: 1784053-31-1