3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 65.8 EUR
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11856020
CAS nummer: 1114809-13-0