3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 363 EUR
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140552
CAS nummer: 1820673-55-9