3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 491 EUR
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140553
CAS nummer: 1704367-13-4