6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 409 EUR
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28155024
CAS nummer: 1360936-21-5