5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53036-1G PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA 450 EUR
APOSPC53036-1G APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897196
CAS nummer: 1935441-96-5