2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1170 EUR
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897197
CAS nummer: 1936257-01-0