2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 760 EUR
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897198
CAS nummer: 1934665-18-5
UN: 3265
ADR: 8,III