Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 865 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22393602
CAS nummer: 1823296-98-5